Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302385-5G PC302385-10G PC302385-1G
APOSPC302385-5GEA 193 EUR
APOSPC302385-5G APOSPC302385-10G APOSPC302385-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
Peso molecolare: 223,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115943
CAS Number: 886499-44-1
UN: 3261
ADR: 8,III