Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302384-10G PC302384-5G
APOSPC302384-10GEA 0 EUR
APOSPC302384-10G APOSPC302384-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049315
CAS Number: 886500-21-6