Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302377-5G PC302377-1G
APOSPC302377-5GEA 132 EUR
APOSPC302377-5G APOSPC302377-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₅F₆NO
Peso molecolare: 257,133 g/mol
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973747
CAS Number: 53130-46-4