Stampa…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)methanol
PC302371-10G PC302371-5G
APOSPC302371-10GEA 351 EUR
APOSPC302371-10G APOSPC302371-5G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzyl alcohol 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅Cl₂FO
Peso molecolare: 195,018 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115872
CAS Number: 886497-48-9