Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302369-1G PC302369-5G PC302369-10G
APOSPC302369-1GEA 136 EUR
APOSPC302369-1G APOSPC302369-5G APOSPC302369-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇ClFNO
Peso molecolare: 199,609 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832272
CAS Number: 1017777-80-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III