Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302364-1G PC302364-5G
APOSPC302364-1GEA 93.1 EUR
APOSPC302364-1G APOSPC302364-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
Peso molecolare: 230,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832354
CAS Number: 1017779-24-6