Stampa…
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302361-1G PC302361-5G
APOSPC302361-1GEA 159 EUR
APOSPC302361-1G APOSPC302361-5G
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660210
CAS Number: 1260003-81-3