Stampa…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302351-1G PC302351-5G
APOSPC302351-1GEA 195 EUR
APOSPC302351-1G APOSPC302351-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₁₀H₁₀BrF₃O
Peso molecolare: 283.085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795340
CAS Number: 1431329-69-9
UN: 1759
ADR: 8 II