Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 159 EUR
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso molecolare: 246,183 g/mol
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205655
CAS Number: 773131-67-2