Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302342-1G PC302342-5G
APOSPC302342-1GEA 197 EUR
APOSPC302342-1G APOSPC302342-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Punto di fusione: 202…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205654
CAS Number: 773131-66-1