Stampa…
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302336-1G PC302336-250MG
APOSPC302336-1GEA 1930 EUR
APOSPC302336-1G APOSPC302336-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClF₆O₂S₂
Peso molecolare: 320,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054239
CAS Number: 1706462-71-6