Stampa…
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC302330-1G PC302330-5G
APOSPC302330-1GEA 116 EUR
APOSPC302330-1G APOSPC302330-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉F₂NO
Peso molecolare: 197.181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258706
CAS Number: 1017779-59-7