Stampa…
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302329-1G PC302329-5G PC302329-10G
APOSPC302329-1GEA 198 EUR
APOSPC302329-1G APOSPC302329-5G APOSPC302329-10G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrClF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795334
CAS Number: 1431329-80-4
UN: 3261
ADR: 8,III