Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302321-25G PC302321-5G PC302321-1G
APOSPC302321-25GEA 496 EUR
APOSPC302321-25G APOSPC302321-5G APOSPC302321-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O
Peso molecolare: 243,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115838
CAS Number: 98187-13-4