Stampa…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302313-1G PC302313-5G
APOSPC302313-1GEA 159 EUR
APOSPC302313-1G APOSPC302313-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
Peso molecolare: 230,183 g/mol
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519311
CAS Number: 1092460-62-2