Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302301-1G PC302301-5G
APOSPC302301-1GEA 205 EUR
APOSPC302301-1G APOSPC302301-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Peso molecolare: 242,555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660206
CAS Number: 886499-09-8
UN: 3265
ADR: 8,III