Stampa…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302287-1G PC302287-5G PC302287-10G
APOSPC302287-1GEA 136 EUR
APOSPC302287-1G APOSPC302287-5G APOSPC302287-10G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline
Formula: C₈H₉ClFNO
Peso molecolare: 189,615 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832340
CAS Number: 1017778-85-6