Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302285-1G PC302285-5G PC302285-10G PC302285-25G
APOSPC302285-1GEA 232 EUR
APOSPC302285-1G APOSPC302285-5G APOSPC302285-10G APOSPC302285-25G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrClF₄
Peso molecolare: 291,468 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795329
CAS Number: 1431329-66-6
UN: 3265
ADR: 8,III