Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302283-1G PC302283-5G PC302283-10G
APOSPC302283-1GEA 148 EUR
APOSPC302283-1G APOSPC302283-5G APOSPC302283-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆BrF₃O₃
Peso molecolare: 311,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999513
CAS Number: 1092460-68-8