Stampa…
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC302277-1G PC302277-5G
APOSPC302277-1GEA 102 EUR
APOSPC302277-1G APOSPC302277-5G
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06823952
CAS Number: 900027-13-6