3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302275-1G
PC302275-5G
PC302275-10G
APOSPC302275-1GEA
128
EUR
APOSPC302275-1G
APOSPC302275-5G
APOSPC302275-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
Formula:
C₆H₃Cl₂FO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09025387 CAS Number: 916420-67-2 |