Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302257-1G PC302257-5G
APOSPC302257-1GEA 161 EUR
APOSPC302257-1G APOSPC302257-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 205,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832242
CAS Number: 400771-42-8