Stampa…
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302242-1G PC302242-5G PC302242-10G
APOSPC302242-1GEA 95.7 EUR
APOSPC302242-1G APOSPC302242-5G APOSPC302242-10G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₄BrF₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258673
CAS Number: 1017778-46-9