Stampa…
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302225-1G PC302225-5G
APOSPC302225-1GEA 87.3 EUR
APOSPC302225-1G APOSPC302225-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 236,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849930
CAS Number: 124244-65-1