Stampa…
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302216-1G PC302216-5G
APOSPC302216-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302216-1G APOSPC302216-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile 96%
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832374
CAS Number: 1000513-61-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III