Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302213-1G PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA 148 EUR
APOSPC302213-1G APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₃
Peso molecolare: 250,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660259
CAS Number: 886501-38-8