Stampa…
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302204-1G PC302204-5G
APOSPC302204-1GEA 81.5 EUR
APOSPC302204-1G APOSPC302204-5G
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₃
Peso molecolare: 214,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660221
CAS Number: 886499-69-0