Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302200-1G PC302200-5G
APOSPC302200-1GEA 159 EUR
APOSPC302200-1G APOSPC302200-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660209
CAS Number: 1261148-97-3