Stampa…
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302199-1G PC302199-5G
APOSPC302199-1GEA 105 EUR
APOSPC302199-1G APOSPC302199-5G
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₀F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258735
CAS Number: 1017778-44-7