Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302197-1G PC302197-5G
APOSPC302197-1GEA 328 EUR
APOSPC302197-1G APOSPC302197-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 235.59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660312
CAS Number: 433938-69-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III