Stampa…
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302191-10G PC302191-5G PC302191-1G
APOSPC302191-10GEA 372 EUR
APOSPC302191-10G APOSPC302191-5G APOSPC302191-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116004
CAS Number: 886501-21-9