Stampa…
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302184-1G PC302184-5G
APOSPC302184-1GEA 105 EUR
APOSPC302184-1G APOSPC302184-5G
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Peso molecolare: 183,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660334
CAS Number: 886761-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III