Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302183-5G PC302183-1G
APOSPC302183-5GEA 94.5 EUR
APOSPC302183-5G APOSPC302183-1G
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime 97%
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime
Formula: C₇H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 190,123 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776441
CAS Number: 885954-61-0