Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC302177-10G PC302177-5G
APOSPC302177-10GEA 261 EUR
APOSPC302177-10G APOSPC302177-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso molecolare: 254,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115959
CAS Number: 191604-91-8