Stampa…
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302163-25G PC302163-5G PC302163-1G
APOSPC302163-25GEA 496 EUR
APOSPC302163-25G APOSPC302163-5G APOSPC302163-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Peso molecolare: 153,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660181
CAS Number: 886502-09-6