2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302157-1G
PC302157-5G
APOSPC302157-1GEA
288
EUR
APOSPC302157-1G
APOSPC302157-5G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formula:
C₉H₇F₂NO Peso molecolare: 183,155 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115940 CAS Number: 886499-36-1 |