Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302155-1G PC302155-5G PC302155-10G
APOSPC302155-1GEA 126 EUR
APOSPC302155-1G APOSPC302155-5G APOSPC302155-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Peso molecolare: 183,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116026
CAS Number: 886501-94-6