Stampa…
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302150-1G PC302150-5G PC302150-10G
APOSPC302150-1GEA 118 EUR
APOSPC302150-1G APOSPC302150-5G APOSPC302150-10G
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₄FNO₂
Peso molecolare: 211,233 g/mol
Punto di fusione: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832378
CAS Number: 1259957-45-3