Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302149-1G PC302149-5G PC302149-10G
APOSPC302149-1GEA 129 EUR
APOSPC302149-1G APOSPC302149-5G APOSPC302149-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₂
Peso molecolare: 251,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116014
CAS Number: 1260004-58-7