Stampa…
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302148-1G PC302148-5G
APOSPC302148-1GEA 118 EUR
APOSPC302148-1G APOSPC302148-5G
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Peso molecolare: 197,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116030
CAS Number: 1259993-44-6