Stampa…
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302145-1G PC302145-5G
APOSPC302145-1GEA 111 EUR
APOSPC302145-1G APOSPC302145-5G
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈ClF₂NO₂
Peso molecolare: 235.615 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660351
CAS Number: 1259973-46-0