Stampa…
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302144-1G PC302144-5G
APOSPC302144-1GEA 128 EUR
APOSPC302144-1G APOSPC302144-5G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Peso molecolare: 197.206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05227967
CAS Number: 603106-28-1