Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302141-1G PC302141-5G PC302141-10G
APOSPC302141-1GEA 118 EUR
APOSPC302141-1G APOSPC302141-5G APOSPC302141-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₂
Peso molecolare: 251,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115998
CAS Number: 1215491-31-8