Stampa…
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302140-1G PC302140-5G
APOSPC302140-1GEA 116 EUR
APOSPC302140-1G APOSPC302140-5G
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Peso molecolare: 197.206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660341
CAS Number: 1260004-83-8