Stampa…
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302139-1G PC302139-5G PC302139-10G
APOSPC302139-1GEA 116 EUR
APOSPC302139-1G APOSPC302139-5G APOSPC302139-10G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116027
CAS Number: 7731-00-2