Stampa…
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302138-1G PC302138-5G PC302138-10G
APOSPC302138-1GEA 116 EUR
APOSPC302138-1G APOSPC302138-5G APOSPC302138-10G
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈ClF₂NO₂
Peso molecolare: 235.615 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116006
CAS Number: 1260006-14-1