3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302137-1G
PC302137-5G
PC302137-10G
APOSPC302137-1GEA
157
EUR
APOSPC302137-1G
APOSPC302137-5G
APOSPC302137-10G
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Formula:
C₉H₈ClF₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660336 CAS Number: 1259964-91-4 |