Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302136-1G PC302136-5G PC302136-10G
APOSPC302136-1GEA 116 EUR
APOSPC302136-1G APOSPC302136-5G APOSPC302136-10G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₂
Peso molecolare: 251.178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115999
CAS Number: 1043500-58-8