Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302135-1G PC302135-5G
APOSPC302135-1GEA 118 EUR
APOSPC302135-1G APOSPC302135-5G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Peso molecolare: 197,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660228
CAS Number: 1043500-50-0