2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302134-1G
PC302134-5G
PC302134-10G
APOSPC302134-1GEA
116
EUR
APOSPC302134-1G
APOSPC302134-5G
APOSPC302134-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₉F₄NO₂ Peso molecolare: 251.178 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115996 CAS Number: 1259994-87-0 |